Läs mer
N-Boc-(methylamino)acetaldehyde, 97%
Produktkod. 11489550
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489550 1 g 1g
11479550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50870.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123387-72-4 | C8H15NO3 | 173.212 g/mol
N-Boc-(metylamino)acetaldehyd är involverad i framställningen av benso[d]imidazolinhibitor av co-aktivatorassocierad argininmetyltransferas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-(metylamino)acetaldehyd är involverad i
framställningen av benso[d]imidazolinhibitor av co-aktivatorassocierad argininmetyltransferas.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123387-72-4
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.212
MDL-nummer MFCD08064267
InChI-nyckel MSWTVSDFEYSRMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-methylamino acetaldehyde, tert-butyl methyl 2-oxoethyl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-2-oxoethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylaminoacetaldehyde, methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, methyl 2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-methyl-n-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20a2gd, n-t-butoxycarbonylsarcosinal, n-boc-n-methyl-2-amino-acetaldehyde
PubChem CID 10725881
IUPAC-namn tert-butyl-N-metyl-N-(2-oxoetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-(methylamino)acetaldehyde
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.21
Känslighet Air sensitive
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.