Läs mer
N-BOC-N,2-dimetylalanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10446832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10446832 1 g Glasflaska 1g
10292762 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10446832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370950010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146000-39-7 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146000-39-7
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD01862912
InChI-nyckel KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-n-me-aib-oh, boc-n,2-dimethylalanine, boc-n-methyl-aminoisobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-n-methyl-aib, acmc-1c0qg, n-boc-n,2-dimethylalanine, n-boc-n,2-dimethyl-dl-alanine, 2-methyl-2-methyl-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-, a-methylamino isobutyric acid
PubChem CID 2734752
IUPAC-namn 2-metyl-2-[metyl-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]amino]propansyra
LEDER CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-N, 2-Dimethylalanine
Smältpunkt 153°C to 157°C
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COCON(CH3)C(CH3)2COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.26
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.