Läs mer
N-Boc-N-deshydroxyethyl Dasatinib-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-N-deshydroxyethyl Dasatinib-d8 |
| CAS | 1263379-04-9 |
| Molekylformel | C25H22D8ClN7O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30ClN7O3S/c1-15-7-6-8-17(26)21(15)31-22(34)18-14-27-23(37-18)30-19-13-20(29-16(2)28-19)32-9-11-33(12-10-32)24(35)36-25(3,4)5/h6-8,13-14H,9-12H2,1-5H3,(H,31,34)(H,27,28,29,30)/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Nc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.12 |