Läs mer
N-Boc-N-ethylethylenediamine, TRC
Produktkod. 30342646
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342646 25 g
1 options
Produktkod. 30342646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65501025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-ethylethylenediamine
CAS 105628-63-5
Molekylformel C9 H20 N2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym tert-Butyl N-(2-Aminoethyl)ethylcarbamate, 2-Aminoethyl)(ethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (2-Aminoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-5-11(7-6-10)8(12)13-9(2,3)4/h5-7,10H2,1-4H3
LEDER CCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-ethylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 188.27
Formel vikt 188.1525