Läs mer
N-Boc-N-ethylethylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-N-ethylethylenediamine |
| CAS | 105628-63-5 |
| Molekylformel | C9 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | tert-Butyl N-(2-Aminoethyl)ethylcarbamate, 2-Aminoethyl)(ethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (2-Aminoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-5-11(7-6-10)8(12)13-9(2,3)4/h5-7,10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-ethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.27 |
| Formel vikt | 188.1525 |