Läs mer
N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine |
| Smältpunkt | 117.0°C to 118.0°C |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 25 g |
| Specifik rotation | + 17.30 |
| Formel vikt | 409.46 |
| Procent renhet | 98% |