Läs mer
N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine |
| CAS | 85466-66-6 |
| Molekylformel | C15H21NO4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-phenylalanine, (R)-2-[N-Methyl-N-[(tert-butoxy)carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CN([C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vikt | 279.1471 |