Läs mer
N-Boc-N-metyl-L-serin, 97 %
Produktkod. 15449948
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449948 5 g 5g
15459948 250 mg 250mg
15439948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63314.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 101772-29-6 | C9H17NO5 | 219,237 g/mol
N-Boc-N-metyl-L-serin används som en prekursor i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-N-metyl-L-serin används som prekursor i organisk syntes och läkemedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101772-29-6
Molekylformel C9H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 219.237
MDL-nummer MFCD00037249
InChI-nyckel NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
PubChem CID 7009594
IUPAC-namn (2S)-3-hydroxi-2-[metyl-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]amino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-methyl-L-serine
Smältpunkt 83 °C till 87 °C
Beilstein 8685334
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.