Läs mer
N-Boc-N-metyl-L-serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7054882
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15459948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63314.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 101772-29-6 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-Boc-N-metyl-L-serin används som en prekursor i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
N-Boc-N-methyl-L-serine is used as a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101772-29-6
Molekylformel C9H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 219.237
MDL-nummer MFCD00037249
InChI-nyckel NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
PubChem CID 7009594
IUPAC-namn (2S)-3-hydroxy-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-methyl-L-serine
Smältpunkt 83°C to 87°C
Beilstein 8685334
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.