Läs mer
N-Boc-N-metyl-L-valin, 95 %
Codice prodotto. 15499248
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15499248 1 g 1g
15409258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15499248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62771.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 45170-31-8 | C11H21NO4 | 231,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 45170-31-8
Molekylformel C11H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 231.29
MDL-nummer MFCD00038760
InChI-nyckel XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-n-me-val-oh, boc-n-methyl-l-valine, n-boc-n-methyl-l-valine, boc-meval-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1272, n-boc-n-methylvaline, pubchem12254
PubChem CID 7010608
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-[metyl-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]amino]smörsyra
LEDER CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-methyl-L-valine
Beilstein 2646180
Kvantitet 1 g
Formel vikt 231.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.