Learn More
N-Boc-N-metyl-L-valin, TRC
Product Code. 30334831
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30334831 5 g
1 options
Product Code. 30334831 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2019205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-methyl-L-valine
CAS 45170-31-8
Molekylformel C11 H21 N O4
Kvantitet 5 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, (2S)-2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](methyl)amino]-3-methylbutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylvaline
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
LEDER CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-[metyl-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]amino] butansyra
Molekylvikt (g/mol) 231.289
Formel vikt 231.147