Läs mer
N-Boc-N-metyletanolamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482799 1 g 1g
15492799 5 g 5g
15402809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66660.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57561-39-4 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
N-Boc-N-metyletanolamin är en substituent i syntesen av anticancermedel, en oralt biotillgänglig liten molekylhämmare av signalomvandlare och aktivator av transkription.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-N-metyletanolamin är en substituent i syntesen av anticancermedel, en oralt biotillgänglig liten molekylhämmare av signalomvandlare och aktivator av transkription.
Löslighet
Löslig i dioklormetan. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57561-39-4
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.228
MDL-nummer MFCD03425857
InChI-nyckel RFDSJHHLGFFVHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-n-methyl-aminoethanol, tert-butyl 2-hydroxyethyl methyl carbamate, boc,me-glycinol, tert-butyl n-2-hydroxyethyl-n-methylcarbamate, 2-n-methyl-n-boc-amino ethanol, 2-n-boc-n-methylamino ethanol, n-boc-n-methylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-hydroxyethyl-n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 545700
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-hydroxietyl)-N-metylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-methylethanolamine
Färg Färglös till gul
Beilstein 3537964
Löslighetsinformation Soluble in diochloromethane. Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.