missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-N-methylpiperazine-d3, TRC

Produktkod. 30338713
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338713 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30338713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65697325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-N-methylpiperazine-d3
CAS 1459230-58-0
Molekylformel C10H17D3N2O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d3, 1-Methyl-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, 4-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester-d3
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-11(4)6-8-12/h5-8H2,1-4H3/i4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 4-(trideuteriomethyl)piperazine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 203.3
Formel vikt 203.1713
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.