Läs mer
N-Boc-N-n-propylethylenediamine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468977
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15468977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52328.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105628-64-6
Molekylformel C10H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.298
MDL-nummer MFCD06658368
InChI-nyckel XQUOSTRRFPZQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-aminoethyl-n-propylcarbamate, 2-amino-ethyl-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-n-propylethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl propyl carbamate, carbamic acid, 2-aminoethyl propyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, ambotzbnn1038, acmc-20m8mk, tert-butyl 2-aminoethyl propylcarbamate, tert-butyl n-2-azanylethyl-n-propyl-carbamate, n-2-aminoethyl-n-propylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 14925148
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-propylcarbamate
LEDER CCCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-N-n-propylethylenediamine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.29
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 96%