Läs mer
N-Boc N,O-Didesmethylvenlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc N,O-Didesmethylvenlafaxine |
| CAS | 1076199-24-0 |
| Molekylformel | C20H31NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO4/c1-18(2,3)24-17(22)20-13-16(14-7-9-15(21)10-8-14)19(23)11-5-4-6-12-19/h7-10,16,21,23H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,20,22) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.46 |
| Formel vikt | 335.2097 |