Läs mer
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine, 95%
Produktkod. 15450119
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450119 25 g 25g
15430119 1 g 1g
15440119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63427.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63769-58-4 | C21H25NO5 | 371.43 g/mol
N-Boc-O-bensyl-D-tyrosin används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-O-bensyl-D-tyrosin används som mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63769-58-4
Molekylformel C21H25NO5
Molekylvikt (g/mol) 371.43
MDL-nummer MFCD00038249
InChI-nyckel ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Synonym boc-d-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-d-tyrosine, n-boc-o-benzyl-d-tyrosine, boc-o-benzyl-d-tyr, r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, ambotzbaa1381, boc-dtyr bn-oh, pubchem14949, boc-d-tyr bzl oh
PubChem CID 6992575
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-(4-fenylmetoxifenyl)propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 371.43
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.