Läs mer
N-Boc-O-bensyl-L-serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439188
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439188 5 g 5g
15449188 25 g 25g
15459188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62705.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23680-31-1 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23680-31-1
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.335
MDL-nummer MFCD00066063
InChI-nyckel DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-ser bzl-oh, n-boc-o-benzyl-l-serine, boc-o-benzyl-l-serine, boc-ser bzl, s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-serine, n-t-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonylserine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-serine
PubChem CID 90234
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-fenylmetoxipropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-benzyl-L-serine
Smältpunkt 58°C to 60°C
Beilstein 3064461
Kvantitet 5 g
Formel vikt 295.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.