Läs mer
N-Boc-O-bensyl-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425447 1 g 1g
11435447 5 g 5g
11445447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23455.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2130-96-3
Molekylformel C21H25NO5
Molekylvikt (g/mol) 371.43
MDL-nummer MFCD00065597
InChI-nyckel ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Synonym boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
PubChem CID 98763
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-(4-fenylmetoxifenyl)propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine
Smältpunkt 108°C to 110°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 371.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.