Läs mer
N-Boc-O-etyl-L-serin, 97 %
Produktkod. 15499517
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499517 250 mg 250mg
15489517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52781.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 104839-00-1 | C10H19NO5 | 233,264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104839-00-1
Molekylformel C10H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 233.264
MDL-nummer MFCD06797558
InChI-nyckel KNBDVSSESAKBJM-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-s-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, boco-etser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-ethyl, n-tert-butoxycarbonyl-o-ethylserine, n-boc-2-amino-3-ethoxy-propionic acid, s-n-boc-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tertbutoxycarbonylamino-3-ethoxypropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-o-ethylserine
PubChem CID 15058451
IUPAC-namn (2S)-3-etoxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CCOCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-ethyl-L-serine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 233.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.