Läs mer
N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt, 98%
Produktkod. 15484836
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484836 25 g 25g
15474836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59163.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18942-50-2 | C24H46N2O5 | 442.641 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18942-50-2
Molekylformel C24H46N2O5
Molekylvikt (g/mol) 442.641
MDL-nummer MFCD00065590
InChI-nyckel AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Synonym boc-ser tbu-oh dcha, boc-ser tbu-oh.dcha, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylamine salt, pubchem12161, boc-o-t-butyl-l-serine dcha salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dcha salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexyl amine salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylammonium salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt n
PubChem CID 12786117
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt
Smältpunkt 161°C to 164°C
Linjär formel (CH3)3COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·C12H23N
Beilstein 5207271
Kvantitet 25 g
Formel vikt 442.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.