Läs mer
N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt, 98%
Produktkod. p-7053138
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15474836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59163.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18942-50-2 | C24H46N2O5 | 442.641 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18942-50-2
Molekylformel C24H46N2O5
Molekylvikt (g/mol) 442.641
MDL-nummer MFCD00065590
InChI-nyckel AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Synonym boc-ser tbu-oh dcha, boc-ser tbu-oh.dcha, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylamine salt, pubchem12161, boc-o-t-butyl-l-serine dcha salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dcha salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexyl amine salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylammonium salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt n
PubChem CID 12786117
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt
Smältpunkt 161°C to 164°C
Linjär formel (CH3)3COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·C12H23N
Beilstein 5207271
Kvantitet 5 g
Formel vikt 442.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.