Läs mer
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine, 98%
Produktkod. 15489268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489268 5 g 5g
15499268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62801.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 47375-34-8 | C18H27NO5 | 337.42 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i DMF. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 47375-34-8
Molekylformel C18H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 337.42
MDL-nummer MFCD00065598
InChI-nyckel ZEQLLMOXFVKKCN-YQTOOIBONA-N
Synonym boc-tyr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-tyrosine, boc-tyr tbul-oh, s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, boc-tyr but-oh, pubchem12288
PubChem CID 7017901
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]fenyl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OC(C)(C)C)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Smältpunkt 113°C to 118°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4327336
Löslighetsinformation Soluble in DMF. Insoluble in water.
Optisk rotation −15° (c=1 in DMF)
Formel vikt 337.41
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.