Läs mer
N-Boc-p-nitro-L-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-p-nitro-L-phenylalanine |
| CAS | 33305-77-0 |
| Molekylformel | C14H18N2O6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine, L-N-Carboxy-3-(p-nitrophenyl)alanine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propanoic Acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, 2-(S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-L-phenylalanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-p-nitro-L-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-p-nitro-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.3 |
| Formel vikt | 310.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?