Läs mer
N-Boc-p-fenylendiamin, TRC
Produktkod. 30344713
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344713 5 g
1 options
Produktkod. 30344713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6617255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-p-phenylenediamine
CAS 71026-66-9
Molekylformel C11 H16 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym (4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-Aminophenyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, 4-Amino-N-tert-butoxycarbonylaniline, 4-t-Butoxycarbonylaminoaniline, 4-tert-Butoxycarbonylaminophenylamine, N-(4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, N-(t-Butoxycarbonyl)-4-aminoaniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-PhenylenediamineN-(tert-Butoxycarbonyl)-p-phenylenediamine, O-(1,1-Dimethylethyl) N-(4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl N-(4-Anilino)carbamate
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(N)cc1
IUPAC-namn tert-butyl N-(4-aminofenyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 208.257
Formel vikt 208.121