Läs mer
N-Boc-piperazin, TRC
Produktkod. 30331646
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331646 5 g
1 options
Produktkod. 30331646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6620005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-piperazine
CAS 57260-71-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H18 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl 1-piperazinecarboxylate, 1,1-Dimethylethyl piperazin-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, 1-Piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]piperazine, 4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, Mono-tert-butoxycarbonylpiperazine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, N-BOC-Piperazine, N-tert-Butoxycarbonylpiperazine, N-tert-Butyloxycarbonylpiperazine, tert-Butoxy piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl piperazin-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
IUPAC-namn tert-butylpiperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 186.25
Formel vikt 186.1368