Läs mer
N-BOC-Piperidin-4-ylmethyleneboronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-BOC-Piperidin-4-ylmethyleneboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1425970-61-1 |
| Molekylformel | C17H30BNO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | tert-Butyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methylidene]piperidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-10-8-13(9-11-19)12-18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h12H,8-11H2,1-7H3 |
| LEDER | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methylidene]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.24 |
| Formel vikt | 323.2268 |