missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-propargylamine, 97%

Produktkod. 15410188
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410188 1 g 1g
15420188 5 g 5g
15430188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15410188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53406.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 92136-39-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol

N-Boc-propargylamin används för att framställa triazolobensyliden-tiazolopyrimidiner. som fungerar som CDC25 fosfatashämmare. Vidare används det för syntes av beta-glukanpolysackaridanaloger. Utöver detta är det involverat i Pauson-Khand (PK)-reaktionen av norbornadien och N-Boc-propargylamin för att framställa 4,5-disubstituerade cyklopentenoner.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
N-Boc-propargylamin används för att framställa triazolobensyliden-tiazolopyrimidiner. som fungerar som CDC25 fosfatashämmare. Vidare används det för syntes av beta-glukanpolysackaridanaloger. Utöver detta är det involverat i Pauson-Khand (PK)-reaktionen av norbornadien och N-Boc-propargylamin för att framställa 4,5-disubstituerade cyklopentenoner.

Löslighet Löslig i
kloroform.

Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 92136-39-5
Molekylformel C8H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 155.197
MDL-nummer MFCD07367245
InChI-nyckel DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-propargylamine, n-tert-butoxycarbonyl propargylamine, n-boc-prop-2-ynylamine, tert-butyl prop-2-yn-1-ylcarbamate, n-boc-propargyl amine, tert-butyl n-prop-2-yn-1-yl carbamate, tert-butyl prop-2-ynylcarbamate, n-boc-2-propyn-1-amine, n-boc propargyl amine, prop-2-ynyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11073648
IUPAC-namn tert-butyl-N-prop-2-ynylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC#C

Specifications

Kemiskt namn eller material N-Boc-propargylamine
Smältpunkt 40°C to 44°C
Linjär formel HC≡CCH2NHCO2C(CH3)3
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Kvantitet 1 g
Flampunkt 93°C (199°F)
Formel vikt 155.2
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Boc-propargylamine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-BOC-Propargylamine

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.