Läs mer
N-Boc-propargylamine, 97%
Produktkod. 15430188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430188 25 g 25g
15410188 1 g 1g
15420188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53406.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92136-39-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
N-Boc-propargylamin används för att framställa triazolobensyliden-tiazolopyrimidiner. som fungerar som CDC25 fosfatashämmare. Vidare används det för syntes av beta-glukanpolysackaridanaloger. Utöver detta är det involverat i Pauson-Khand (PK)-reaktionen av norbornadien och N-Boc-propargylamin för att framställa 4,5-disubstituerade cyklopentenoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-propargylamin används för att framställa triazolobensyliden-tiazolopyrimidiner. som fungerar som CDC25 fosfatashämmare. Vidare används det för syntes av beta-glukanpolysackaridanaloger. Utöver detta är det involverat i Pauson-Khand (PK)-reaktionen av norbornadien och N-Boc-propargylamin för att framställa 4,5-disubstituerade cyklopentenoner.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92136-39-5
Molekylformel C8H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 155.197
MDL-nummer MFCD07367245
InChI-nyckel DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-propargylamine, n-tert-butoxycarbonyl propargylamine, n-boc-prop-2-ynylamine, tert-butyl prop-2-yn-1-ylcarbamate, n-boc-propargyl amine, tert-butyl n-prop-2-yn-1-yl carbamate, tert-butyl prop-2-ynylcarbamate, n-boc-2-propyn-1-amine, n-boc propargyl amine, prop-2-ynyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11073648
IUPAC-namn tert-butyl-N-prop-2-ynylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-propargylamine
Smältpunkt 40°C to 44°C
Linjär formel HC≡CCH2NHCO2C(CH3)3
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Kvantitet 25 g
Flampunkt 93°C (199°F)
Formel vikt 155.2
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.