Läs mer
N-BOC-Pyrrole, 98%
Produktkod. 11906671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11906671
Brand: Thermo Scientific Acros 438511000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5176-27-2 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5176-27-2
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
InChI-nyckel IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole, n-t-boc-pyrrole, tert-butyl 1-pyrrolecarboxylate, t-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrole, 1-boc pyrrole, 1-boc-pyrrole, acmc-209kvp
PubChem CID 643494
IUPAC-namn tert-butylpyrrol-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-Pyrrole
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 97.0°C (2.3 Torr)
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 167.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-Pyrrole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.