missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic Acid |
| CAS | 149682-75-7 |
| Molekylformel | C9H18BNO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]boronic Acid, NT 0187, 2-Borono-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h7,13-14H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1B(O)O |
| IUPAC-namn | [1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-yl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.05 |
| Formel vikt | 215.1329 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?