Läs mer
N-Boc-pyrrolidin, TRC
Produktkod. 30330170
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30330170 50 g
1 options
Produktkod. 30330170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB66585050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-pyrrolidine
CAS 86953-79-9
Molekylformel C9H17NO2
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, N-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine, NT 0186, tert-Butyl 1-Pyrrolidinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
IUPAC-namn tert-butylpyrrolidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Formel vikt 171.1259