missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-(R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-(R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)pyrrolidine |
| CAS | 155251-72-2 |
| Molekylformel | C13H22N2O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Teneligliptin Impurity, (R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)-1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester: (R)-tert-Butyl 2-(Thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O3S/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-5-10(15)11(16)14-7-8-19-9-14/h10H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | O=C([C@@H]1CCCN1C(OC(C)(C)C)=O)N2CCSC2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-(1,3-thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.39 |
| Formel vikt | 286.1351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?