Läs mer
N-Boc-(R)-(-)-tiazolidin-4-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11378836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378836 1 g 1g
11388836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19488.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 51077-16-8 | C9H15NO4S | 233,282 g/mol
N-Boc-(R)-(-)-tiazolidin-4-karboxylsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-(R)-(-)-tiazolidin-4-karboxylsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51077-16-8
Molekylformel C9H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.282
MDL-nummer MFCD00077002
InChI-nyckel FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Synonym boc-thz-oh, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, n-boc-r-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3,4-thiazolidinedicarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 4r, boc-thioproline, n-boc-thioproline, --boc-l-thioproline
PubChem CID 688405
IUPAC-namn (4R)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CSCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽133°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 6686084
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −113° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 233.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.