Läs mer
N-Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-cysteine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470699
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470699 5 g 5g
15480699 25 g 25g
15490699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63808.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18942-46-6
Molekylformel C16H23NO5S
Molekylvikt (g/mol) 341.42
MDL-nummer MFCD00038254
InChI-nyckel VRTXRNJMNFVTOM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-cys pmeobzl-oh, boc-s-4-methoxybenzyl-l-cysteine, boc-cys 4-meobzl-oh, boc-cys mob-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxybenzyl thio propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-s-4-methoxybenzyl-l-cysteine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl methyl sulfanyl propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-s-p-methoxybenzyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-4-methoxyphenyl methyl, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-4-methoxyphenyl methyl-l-cysteine
PubChem CID 87863
IUPAC-namn (2R)-3-[(4-methoxyphenyl)methylsulfanyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER COC1=CC=C(CSCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-cysteine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 341.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.