Läs mer
N-Boc-S-benzyl-L-cysteine, 98%
Produktkod. 15480579
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480579 25 g 25g
15470579 5 g 5g
15490579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63736.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5068-28-0 | C15H21NO4S | 311.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5068-28-0
Molekylformel C15H21NO4S
Molekylvikt (g/mol) 311.40
MDL-nummer MFCD00065567
InChI-nyckel IFVORPLRHYROAA-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-s-benzyl-l-cysteine, boc-cys bzl-oh, r-3-benzylthio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-s-benzyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-benzyl-l-cysteine, s-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-cysteine, 2r-3-benzylsulfanyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-s-benzyl-d-cys, boc-s-benzyl-l-cys, alanine, 3-benzylthio-n-carboxy-, n-tert-butyl ester, l
PubChem CID 2724757
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CSCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-S-benzyl-L-cysteine
Smältpunkt 86°C to 88°C
Beilstein 2000417
IUPAC-namn (2R)-3-bensylsulfanyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 311.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.