Läs mer
N-Boc-S-Bzl-L-Cys-Gly-OBzl-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-S-Bzl-L-Cys-Gly-OBzl-13C2,15N |
| CAS | 874462-69-8 |
| Molekylformel | C9 H5 Cl F N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | utoxycarbonyl-S-benzyl-L-cysteinyl-glycine Benzyl Ester-13C2,15N, N-[N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-S-(phenylmethyl)-L-cysteinyl]glycine Phenylmethyl Ester-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)9-7(11)4-3-6-2-1-5-12-8(6)9/h1-5H |
| LEDER | Fc1ccc2cccnc2c1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 7-fluorokinolin-8-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.658 |
| Formel vikt | 244.971 |