Läs mer
N-Boc-S-etyl-L-cystein, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499320
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499320 1 g 1g
11409330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499320 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50216.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16947-82-3 | C10H19NO4S | 249.325 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16947-82-3
Molekylformel C10H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 249.325
MDL-nummer MFCD00076919
InChI-nyckel IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl
PubChem CID 7018740
IUPAC-namn (2R)-3-etylsulfanyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-S-ethyl-L-cysteine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.33
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.