Läs mer
N-Boc-S-metyl-L-cystein, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419330
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419330 1 g 1g
11429330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50217.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16947-80-1 | C9H17NO4S | 235.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16947-80-1
Molekylformel C9H17NO4S
Molekylvikt (g/mol) 235.30
MDL-nummer MFCD00076923
InChI-nyckel WFDQTEFRLDDJAM-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-s-methyl-l-cysteine, boc-cys me-oh, boc-s-methylcysteine, boc-s-methyl-l-cysteine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylsulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, boccys me oh, cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, n-boc-s-methyl-l-cys-oh, r-boc-s-methyl cysteine
PubChem CID 7018744
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-metylsulfanylpropansyra
LEDER CSCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.