Läs mer
N-Boc-S-trityl-L-cystein, 97 %
Produktkod. 15465828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465828 5 g 5g
15475828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59490.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 21947-98-8 | C27H29NO4S | 463,592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21947-98-8
Molekylformel C27H29NO4S
Molekylvikt (g/mol) 463.592
MDL-nummer MFCD00038251
InChI-nyckel JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
Synonym boc-cys trt-oh, n-boc-s-trityl-l-cysteine, boc-s-trityl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-cysteine trt-oh, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, boc-l-cysteine trityl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid
PubChem CID 11167161
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-tritylsulfanylpropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-S-trityl-L-cysteine
Smältpunkt 143°C to 146°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2028965
Optisk rotation +28° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 463.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.