Läs mer
N-Boc-sarcosine, 99%
Produktkod. 11343097
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343097 5 g 5g
11353097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13482.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13734-36-6
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.211
MDL-nummer MFCD00037795
InChI-nyckel YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
IUPAC-namn 2-[metyl-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]amino]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-sarcosine
Smältpunkt 88°C to 93°C
Beilstein 2046827
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.