Läs mer
N-Boc-sarcosine methyl ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478838
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478838 5 g 5g
15488838 250 mg 250mg
15468838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62304.06
Request Bulk or Custom Format
N-Boc-sarkosinmetylester är involverad i framställningen av N-[(R,R)-(E)-1-arylmetyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl)karbamoyl]allyl-N-metyl-3,5-bis(trifluormetyl)bensamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-sarkosinmetylester är involverad i framställningen av N-[(R,R)-(E)-1-arylmetyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl)karbamoyl]allyl-N-metyl-3,5-bis(trifluormetyl)bensamider.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Värmekänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42492-57-9
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD04973115
InChI-nyckel LTBDTYJYKRLTRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino acetate, n-boc-sarcosine methyl ester, boc-gly-ome, boc-sarcosine methyl ester, ltbdtyjykrltrn-uhfffaoysa, n-t-butoxycarbonyl-sarcosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonylsarcosine methyl ester, methyl n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycinate, methyl 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetate
PubChem CID 14018930
LEDER COC(=O)CN(C)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-sarcosine methyl ester
Färg Gult
Linjär formel (CH3)3COCON(CH3)CH2CO2CH3
IUPAC-namn metyl-2-{[(tert-butoxi)karbonyl](metyl)amino}acetat
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.