Läs mer
N-Boc-thiourea, 97%
Produktkod. p-7055104
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15420379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63599.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 268551-65-1 | C6H12N2O2S | 176.23 g/mol
N-Boc-tiourea är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
N-Boc-thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 268551-65-1
Molekylformel C6H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 176.23
MDL-nummer MFCD04039987
InChI-nyckel JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate
PubChem CID 4095660
IUPAC-namn tert-butyl N-carbamothioylcarbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-thiourea
Smältpunkt 142°C (decomposition)
Färg White
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.