Läs mer
N-Boc Tobramycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc Tobramycin |
| CAS | 66266-14-6 |
| Molekylformel | C23H45N5O11 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | O-3-Amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-6)-O-[2-amino-2,3,6-trideoxy-6-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)]-2-deoxy-D-streptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H45N5O11/c1-23(2,3)39-22(34)28-6-12-11(30)5-10(26)20(35-12)37-18-8(24)4-9(25)19(17(18)33)38-21-16(32)14(27)15(31)13(7-29)36-21/h8-21,29-33H,4-7,24-27H2,1-3H3,(H,28,34)/t8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[[(2R,3S,5R,6R)-5-amino-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-3-hydroxyoxan-2-yl]methyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 567.63 |
| Formel vikt | 567.3116 |