missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11476280
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476280 1 g 1g
15403627 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11476280 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27155.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 147266-92-0
Molekylformel C10H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 231.25
MDL-nummer MFCD01861341
InChI-nyckel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-d-hyp-oh, unii-7k1v4sdl4l, 7k1v4sdl4l, 2r,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-d-proline, n-boc-4-hydroxy-d-proline, trans, 2r,4s-n-alpha-t-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688615
IUPAC-namn (2R,4S)-4-hydroxi-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
Smältpunkt ∼123°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 231.25
Procent renhet 99%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.