Läs mer
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline, 97%
Produktkod. 11476200
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476200 5 g 5g
11466200 1 g 1g
11486200 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27110.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-69-7 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13726-69-7
Molekylformel C10H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 231.25
MDL-nummer MFCD00053370
InChI-nyckel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
IUPAC-namn (2S,4R)-4-hydroxi-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Smältpunkt 123°C to 127°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 231.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.