Läs mer
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester, 97%
Produktkod. 15485198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485198 1 g 1g
15495198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59027.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
Det används i syntesen av For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe)-analoger baserade på Met-restersättning med 4-amino-prolin-ställning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används i syntesen av For-Met-Leu-Phe-OMe (
fMLF-OMe)-analoger baserade på Met-restersättning med 4-amino-prolin-ställning.
Löslighet Löslig i kloroform
, diklormetan och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74844-91-0
Molekylformel C11H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 245.28
MDL-nummer MFCD00076981
InChI-nyckel MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonym boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
LEDER COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Optisk rotation −65° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-namn 1-tert-butyl-2-metyl (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-1,2-dikarboxylat
Formel vikt 245.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.