Läs mer
N-BOC-trans-4-hydroxi-L-prolin metylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10592433 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10592433 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10592433 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376250050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74844-91-0
Molekylformel C11H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 245.28
MDL-nummer MFCD00076981
InChI-nyckel MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonym boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
LEDER COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 91,0 °C till 96,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande −65° (20 °C c=1 kloroform)
Specifik rotation −65.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-1,2-dikarboxylat
Formel vikt 245.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.