Läs mer
N-Bromacetamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397905
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397905 5 g 5g
11307915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02953.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79-15-2 | C2H4BrNO | 137.964 g/mol
Avskaffar den snabba inaktiveringen av membranets natrium- och kaliumjonkanaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Avskaffar den snabba inaktiveringen av membranets natrium- och kaliumjonkanaler.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-15-2
Molekylformel C2H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 137.964
MDL-nummer MFCD00037097
InChI-nyckel VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
PubChem CID 4353
IUPAC-namn N-bromacetamid
LEDER CC(=O)NBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bromoacetamide
Smältpunkt 102°C to 106°C
Linjär formel CH3CONHBr
Kvantitet 5 g
Beilstein 969346
Merck Index 14,1398
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 137.97
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.