Läs mer
N-Bromoacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11945701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11945701 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11945701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159050500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bromoacetamide
CAS 79-15-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 102°C to 105°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C2H4BrNO
Linjär formel CH3CONHBr
Kvantitet 50 g
Fieser 01,74; 02,39; 04,47; 05,61
Synonym acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
InChI-nyckel VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NBr
IUPAC-namn N-bromoacetamide
Molekylvikt (g/mol) 137.964
PubChem CID 4353
Formel vikt 137.96
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Bromoacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.