Läs mer
N-bromoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-bromoacetamide |
| CAS | 79-15-2 |
| Molekylformel | C2H4BrNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetobromamide, NBA |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5) |
| LEDER | CC(=O)NBr |
| IUPAC-namn | N-bromoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.96 |
| Formel vikt | 136.9476 |